Tlačiť
(±)-Epoxystyrene 97+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
132800010 132800100 132802500 132800025
ACRO132800010EA 159.65 EUR
ACRO132800010 ACRO132800100 ACRO132802500 ACRO132800025
(±)-Epoxystyrene 97+%
(±)-Epoxystyrene
Vzorec: C₈H₈O
Teplota varu: 194 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –37 °C
Hustota: 1,05 g/cm³
Teplota vzplanutia: 74 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00005121
Číslo CAS: 96-09-3
EINECS: 202-476-7
OSN: 2810
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5330 to 1.5360 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.0 %