Tlačiť
Phenylphosphonic dichloride 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Phenyldichlorophosphine oxide, Dichlorophenylphosphine oxide
130802500 130800010
ACRO130802500EA 199.36 EUR
ACRO130802500 ACRO130800010
Phenylphosphonic dichloride 97%
Phenylphosphonic dichloride
Vzorec: C₆H₅Cl₂OP
Teplota varu: 258 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 3 °C
Hustota: 1,39 g/cm³
Teplota vzplanutia: 204 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002070
Číslo CAS: 824-72-6
EINECS: 212-534-3
OSN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5570 to 1.5600 (20°C, 589 nm)
Titration Argentometric ≥96.0 %