Tlačiť
Phenylphosphonic acid 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Phenylphosphonic Acid
130791000 130795000 130790025
ACRO130791000EA 73.81 EUR
ACRO130791000 ACRO130795000 ACRO130790025
Phenylphosphonic acid 98%
Phenylphosphonic acid
Vzorec: C₆H₇O₃P
Teplota tavenia: 158…165 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002136
Číslo CAS: 1571-33-1
EINECS: 216-388-1
OSN: 3261
ADR: 8,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 158 to 165 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %