Tlačiť
DL-α-Phenylglycine 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
130641000 130645000
ACRO130641000EA 40.91 EUR
ACRO130641000 ACRO130645000
DL-α-Phenylglycine 99%
DL-α-Phenylglycine
Vzorec: C₈H₉NO₂
Teplota tavenia: 290 °C (subl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064402
Číslo CAS: 2835-06-5
EINECS: 220-608-1
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Appearance of solution (5% in 1N HCl) clear colorless to slightly yellow
Titration with HClO4 ≥98.5 %
UV at 200 nm A: ≤0.010
Gradient analysis Passes test
Absorbance Passes test
KMnO4-reducing substance passes test
Conductivity 2.0 x 10-6 ohm-1 cm-1