DL-α-Phenylglycine 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
130641000
130645000
ACRO130641000EA
40.91
EUR
ACRO130641000
ACRO130645000
DL-α-Phenylglycine 99%
DL-α-Phenylglycine
Vzorec:
C₈H₉NO₂ Teplota tavenia: 290 °C (subl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00064402 Číslo CAS: 2835-06-5 EINECS: 220-608-1 |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Appearance of solution | (5% in 1N HCl) clear colorless to slightly yellow |
Titration with HClO4 | ≥98.5 % |
UV | at 200 nm A: ≤0.010 |
Gradient analysis | Passes test |
Absorbance | Passes test |
KMnO4-reducing substance | passes test |
Conductivity | 2.0 x 10-6 ohm-1 cm-1 |