Tlačiť
3-Methyl-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: MCI-186, 1-Phenyl-3-methyl-5-pyrazolone, 3-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5(4H)-one, Edaravone
127460050 127461000 127465000
ACRO127460050EA 30.96 EUR
ACRO127460050 ACRO127461000 ACRO127465000
3-Methyl-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one 99%
3-Methyl-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one
Vzorec: C₁₀H₁₀N₂O
Mw: 174.2
Teplota varu: 287 °C (265 mmHg)
Teplota tavenia: 127…131 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003138
Číslo CAS: 89-25-8
EINECS: 201-891-0
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 127 to 131 °C
HPLC ≥98.5 %
Water adsorption ≥20 % (50% rH, 1 bar, 25 °C)