Tlačiť
4H-3,1-Benzoxazin-2(1H),4-dion 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
122481000 122485000
ACRO122481000EA 38.51 EUR
ACRO122481000 ACRO122485000
4H-3,1-Benzoxazin-2(1H),4-dion 98%
4H-3,1-Benzoxazin-2(1H),4-dion
Vzorec: C₈H₅NO₃
Teplota tavenia: 243 °C (rozkl.)
Teplota vzplanutia: 308 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006700
Číslo CAS: 118-48-9
EINECS: 204-255-0
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Beige to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥97.5 %
HPLC ≥94 %