Tlačiť
Glyoxylic acid monohydrate 98%, pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
120170250 120171000 120175000
ACRO120170250EA 60.97 EUR
ACRO120170250 ACRO120171000 ACRO120175000
Glyoxylic acid monohydrate 98%, pure
Glyoxylic acid monohydrate
Vzorec: C₂H₂O₃·1H₂O
Teplota tavenia: 48…52 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00127974
Číslo CAS: 563-96-2
EINECS: 206-058-5
OSN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 48 to 52 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure