Tlačiť
(±)-2,3-Epoxy-1-propanol 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Glycidol
120051000 120055000 120050025
ACRO120051000EA 76.21 EUR
ACRO120051000 ACRO120055000 ACRO120050025
(±)-2,3-Epoxy-1-propanol 96%
(±)-2,3-Epoxy-1-propanol
Vzorec: C₃H₆O₂
Teplota varu: 160…161 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –54 °C
Hustota: 1,11 g/cm³
Teplota vzplanutia: 71 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00005147
Číslo CAS: 556-52-5
EINECS: 209-128-3
OSN: 2810
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4300 to 1.4360 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %