Tlačiť
Girard's reagent T (carbazoylmethyltrimethylammonium chloride) 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-Hydrazinyl-N,N,N-trimethyl-2-oxoethanaminium chloride
119870500 119872500
ACRO119870500EA 50.47 EUR
ACRO119870500 ACRO119872500
Girard's reagent T (carbazoylmethyltrimethylammonium chloride) 99%
Girard's reagent T (carbazoylmethyltrimethylammonium chloride)
Vzorec: C₅H₁₄ClN₃O
Mw: 167.64
Teplota tavenia: 188…192 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012009
Číslo CAS: 123-46-6
EINECS: 204-629-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 187 to 192 °C
Titration Argentometric ≥98.5 %