Tlačiť
Furfurylamine 99+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-(Aminomethyl)furan
119800010 119800050 119802500
ACRO119800010EA 315.24 EUR
ACRO119800010 ACRO119800050 ACRO119802500
Furfurylamine 99+%
Furfurylamine
Vzorec: C₅H₇NO
Mw: 97.12
Teplota varu: 145…146 °C (761 mmHg)
Teplota tavenia: –70 °C
Hustota: 1.09 g/cm³
Teplota vzplanutia: 37 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003258
Číslo CAS: 617-89-0
EINECS: 210-536-9
OSN: 2526
ADR: 3 III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4890 to 1.4910 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Titration with HClO4 ≥99.0 %