Tlačiť
Ethyl picolinate 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Ethyl 2-pyridinecarboxylate, Ethyl 2-picolinate
118860250 118861000
ACRO118860250EA 84.52 EUR
ACRO118860250 ACRO118861000
Ethyl picolinate 99%
Ethyl picolinate
Vzorec: C₈H₉NO₂
Mw: 151.16
Teplota tavenia: 2 °C
Hustota: 1.11 g/cm³
Teplota vzplanutia: 107 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006292
Číslo CAS: 2524-52-9
EINECS: 219-758-0
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear yellow to pink Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5090 to 1.5110 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %