Tlačiť
Diphenyliodonium chloride 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
117330100 117330500
ACRO117330100EA 197.48 EUR
ACRO117330100 ACRO117330500
Diphenyliodonium chloride 97%
Diphenyliodonium chloride
Vzorec: C₁₂H₁₀ClI
Mw: 316.57
Teplota tavenia: 227…228 °C (subl.)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00011909
Číslo CAS: 1483-72-3
EINECS: 216-049-8
OSN: 2811
ADR: 6.1 III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to cream to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥96.0 %
Chloride and Bromide ≤0.02 % (as Cl)
Iodide (I) passes test
Sulfate (SO4) ≤150 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %
Nitrogen compounds (as N) ≤0.1 %