Tlačiť
Diphenyl chlorophosphate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Diphenyl phosphorochloridate
117240250 117241000 117245000
ACRO117240250EA 43.72 EUR
ACRO117240250 ACRO117241000 ACRO117245000
Diphenyl chlorophosphate 98%
Diphenyl chlorophosphate
Vzorec: C₁₂H₁₀ClO₃P
Teplota varu: 314…316 °C (272 mmHg)
Hustota: 1,29 g/cm³
Teplota vzplanutia: >112 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003030
Číslo CAS: 2524-64-3
EINECS: 219-759-6
OSN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5485 to 1.5505 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Sulfur compounds (as S) ≤0.005 %
Water soluble titr. acid ≤0.0003 meq/g
Thiophene Passes test