Tlačiť
Dimethyl acetylenedicarboxylate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Dimethyl but-2-yne-1,4-dioate, Dimethyl but-2-ynedioate
115710050 115710250 115711000 115715000
ACRO115710050EA 34.98 EUR
ACRO115710050 ACRO115710250 ACRO115711000 ACRO115715000
Dimethyl acetylenedicarboxylate 98%
Dimethyl acetylenedicarboxylate
Vzorec: C₆H₆O₄
Teplota varu: 95…98 °C (19 mmHg)
Teplota tavenia: –18 °C
Hustota: 1,16 g/cm³
Teplota vzplanutia: 86 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008456
Číslo CAS: 762-42-5
EINECS: 212-098-4
OSN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4460 to 1.4500 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %