Tlačiť
Dimethyl-3-oxoglutarate 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Dimethyl 1,3-acetonedicarboxylate, Dimethyl acetone-1,3-dicarboxylate
115700250 115701000 115705000
ACRO115700250EA 53.75 EUR
ACRO115700250 ACRO115701000 ACRO115705000
Dimethyl-3-oxoglutarate 97%
Dimethyl-3-oxoglutarate
Vzorec: C₇H₁₀O₅
Mw: 174.15
Teplota varu: 237…241 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 16…17 °C
Hustota: 1.18 g/cm³
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00008462
Číslo CAS: 1830-54-2
EINECS: 217-385-8
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4430 to 1.4450 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Visual transition interval pH 9.0 (blue)