Tlačiť
Diethyl acetamidomalonate 99+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
113931000 113935000 113930250
ACRO113931000EA 64.98 EUR
ACRO113931000 ACRO113935000 ACRO113930250
Diethyl acetamidomalonate 99+%
Diethyl acetamidomalonate
Vzorec: C₉H₁₅NO₅
Teplota varu: 185 °C (20 mmHg)
Teplota tavenia: 94…97 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009146
Číslo CAS: 1068-90-2
EINECS: 213-952-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 94 to 97 °C
GC ≥99.0 %
BSC Certification Passes