Tlačiť
Diallylamine 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
112040010 112042500
ACRO112040010EA 209.79 EUR
ACRO112040010 ACRO112042500
Diallylamine 97%
Diallylamine
Vzorec: C₆H₁₁N
Teplota tavenia: –88 °C
Hustota: 0,789 g/cm³
Teplota vzplanutia: 7 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008642
Číslo CAS: 124-02-7
EINECS: 204-671-2
OSN: 2359
ADR: 3,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4395 to 1.4415 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
UV at 450 nm A: ≤0.01
Color scale ≤20 APHA