Aminoacetaldehyde diethyl acetal 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
103070050
103070500
103072500
ACRO103070050EA
26.27
EUR
ACRO103070050
ACRO103070500
ACRO103072500
Aminoacetaldehyde diethyl acetal 99%
Aminoacetaldehyde diethyl acetal
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4160 to 1.4180 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |