Tlačiť
(±)-Allyl-2,3-epoxypropyl ether 99+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
102941000 102945000 102940025
ACRO102941000EA 44.93 EUR
ACRO102941000 ACRO102945000 ACRO102940025
(±)-Allyl-2,3-epoxypropyl ether 99+%
(±)-Allyl-2,3-epoxypropyl ether
Vzorec: C₆H₁₀O₂
Teplota varu: 154 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –100 °C
Hustota: 0,962 g/cm³
Teplota vzplanutia: 48 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00005143
Číslo CAS: 106-92-3
EINECS: 203-442-4
OSN: 2219
ADR: 3,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4332 to 1.4352 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 % (K.F.)
GC ≥99.0 %