Tlačiť
3-Chlorpropen 98% stabilised
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-Chloro-1-propene, Allyl chloride
102910010 102910025 102911000
ACRO102910010EA 88.12 EUR
ACRO102910010 ACRO102910025 ACRO102911000
3-Chlorpropen 98% stabilised
3-Chlorpropen
Vzorec: C₃H₅Cl
Mw: 76.53
Teplota varu: 44…46 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –136 °C
Hustota: 0.939 g/cm³
Teplota vzplanutia: –29 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000984
Číslo CAS: 107-05-1
EINECS: 203-457-6
OSN: 1100
ADR: 3 I
Merck Index: 13,00286
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4135 to 1.4175 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer 0.05 to 0.09 % propylene oxide