Tlačiť
Acetylenedicarboxylic acid 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
102520250 102521000
ACRO102520250EA 196.15 EUR
ACRO102520250 ACRO102521000
Acetylenedicarboxylic acid 98%
Acetylenedicarboxylic acid
Vzorec: C₄H₂O₄
Teplota tavenia: 180…187 °C (rozkl.)
Teplota vzplanutia: 131 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00004362
Číslo CAS: 142-45-0
EINECS: 205-536-0
OSN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to cream to beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥97.5 %
GC ≥98.5 %