Calcium peroxide 65%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
CAS No.: 1305-79-9
Molecular Formula: CaO2
Formula Weight: 72.08
Physical Form: Powder
Sensitivity: Moisture Sensitive
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,1689
UN No.: 1457
MDL No.: MFCD00015988
Rubber stabilizer
Vzorec:
CaO₂ Teplota tavenia: 692 °C Hustota: 2,919…2.921 g/cm³ (25 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00015988 Číslo CAS: 1305-79-9 EINECS: 215-139-4 OSN: 1457 ADR: 5.1,II Merck Index: 14,1689 |