Tlačiť
Peroxid barnatý 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
350410250 350415000 350410025
ACRO350410250EA 37.02 EUR
ACRO350410250 ACRO350415000 ACRO350410025
Peroxid barnatý 95%
Peroxid barnatý
Vzorec: BaO₂
Teplota tavenia: 450 °C
Hustota: 4,96 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003454
Číslo CAS: 1304-29-6
EINECS: 215-128-4
OSN: 1449
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,01018
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Beige Powder
Titration Iodometric ≥94 %