Tlačiť
Dusičnan strontnatý 99+% p.a.
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
222560010 222562500
ACRO222560010EA 160.85 EUR
ACRO222560010 ACRO222562500
Dusičnan strontnatý 99+% p.a.
Dusičnan strontnatý
Vzorec: Sr(NO₃)₂
Teplota varu: 645 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 570 °C
Hustota: 2,113 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011248
Číslo CAS: 10042-76-9
EINECS: 233-131-9
OSN: 1507
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,08926
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder or crystals and/or chunks
Titration Complexometric ≥99.0 %
Loss on drying ≤0.1 % (105°C)
pH 5 to 7 (5 % at 20°C)
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Barium (Ba) ≤100 ppm
Copper (Cu) ≤2 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Magnesium (Mg) ≤20 ppm
Potassium (K) ≤50 ppm
Sodium (Na) ≤50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm