Dusičnan barnatý 99+% ACS
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
12194.18
12194.36
12194.A3
12194.18EA
36.57
EUR
12194.18
12194.36
12194.A3
Dusičnan barnatý 99+% ACS
Dusičnan barnatý
Purity: 99+%
CAS No.: 10022-31-8
Molecular Formula: Ba(NO3)2
Formula Weight: 261.35
Physical Form: Crystalline
Density: 3.24
Melting Point: 592° dec.
Solubility: Freely soluble in water. Slightly soluble in alcohol and acetone
Merck Reference: 14,983
UN No.: 1446
MDL No.: MFCD00003442
Vzorec:
Ba(NO₃)₂ Mw: 261.34 Teplota tavenia: 592 °C (rozkl.) Hustota: 3.24 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003442 Číslo CAS: 10022-31-8 EINECS: 233-020-5 OSN: 1446 ADR: 5.1 II Merck Index: 14,983 |