Tlačiť
Dusičnan barnatý 99+% ACS
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
12194.18 12194.36 12194.A3
12194.18EA 36.57 EUR
12194.18 12194.36 12194.A3
Dusičnan barnatý 99+% ACS
Dusičnan barnatý
Purity: 99+% CAS No.: 10022-31-8 Molecular Formula: Ba(NO3)2 Formula Weight: 261.35 Physical Form: Crystalline Density: 3.24 Melting Point: 592° dec. Solubility: Freely soluble in water. Slightly soluble in alcohol and acetone Merck Reference: 14,983 UN No.: 1446 MDL No.: MFCD00003442
Vzorec: Ba(NO₃)₂
Mw: 261.34
Teplota tavenia: 592 °C (rozkl.)
Hustota: 3.24
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003442
Číslo CAS: 10022-31-8
EINECS: 233-020-5
OSN: 1446
ADR: 5.1 II
Merck Index: 14,983