Dusičnan barnatý ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
10648.06
10648.14
10648.22
10648.36
10648.88
10648.06EA
45.73
EUR
10648.06
10648.14
10648.22
10648.36
10648.88
Dusičnan barnatý ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Dusičnan barnatý
Purity: 99.999%
CAS No.: 10022-31-8
Molecular Formula: BaN2O6
Formula Weight: 261.35
Physical Form: Crystalline
Density: 3.24
Appearance: White
Melting Point: 592° dec.
Merck Reference: 14,983
UN No.: 1446
MDL No.: MFCD00003442
Vzorec:
Ba(NO₃)₂ Teplota tavenia: 592 °C (rozkl.) Hustota: 3,24 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003442 Číslo CAS: 10022-31-8 EINECS: 233-020-5 OSN: 1446 ADR: 5.1,II Merck Index: 14,983 |