Tlačiť
Dusičnan barnatý ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
10648.06 10648.14 10648.22 10648.36 10648.88
10648.06EA 45.73 EUR
10648.06 10648.14 10648.22 10648.36 10648.88
Dusičnan barnatý ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Dusičnan barnatý
Purity: 99.999% CAS No.: 10022-31-8 Molecular Formula: BaN2O6 Formula Weight: 261.35 Physical Form: Crystalline Density: 3.24 Appearance: White Melting Point: 592° dec. Merck Reference: 14,983 UN No.: 1446 MDL No.: MFCD00003442
Vzorec: Ba(NO₃)₂
Teplota tavenia: 592 °C (rozkl.)
Hustota: 3,24
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003442
Číslo CAS: 10022-31-8
EINECS: 233-020-5
OSN: 1446
ADR: 5.1,II
Merck Index: 14,983