Tlačiť
Dusičnan barnatý 99+% analysis_for
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
203155000 203150025
ACRO203155000EA 72.9 EUR
ACRO203155000 ACRO203150025
Dusičnan barnatý 99+% analysis_for
Dusičnan barnatý
Vzorec: Ba(NO₃)₂
Mw: 261.34
Teplota tavenia: 592 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003442
Číslo CAS: 10022-31-8
EINECS: 233-020-5
OSN: 1446
ADR: 5.1 II
Merck Index: 13,00986
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystals
Titration Complexometric ≥99.0 %
pH 5 to 8 (5 % at 20°C)
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Strontium (Sr) ≤1000 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm