Tlačiť
Strontium chloride, anhydrous ≥99.5% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
16790.14 16790.22 16790.36
16790.14EA 122.34 EUR
16790.14 16790.22 16790.36
Strontium chloride, anhydrous ≥99.5% (metals basis)
Strontium chloride
Purity: 99.5% CAS No.: 10476-85-4 Molecular Formula: Cl2Sr Formula Weight: 158.53 Physical Form: -40 Mesh Powder Density: 3.052 Refractive Index: 1.650 Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 873° Boiling Point: 1250° Merck Reference: 14,8840 MDL No.: MFCD00011249
Vzorec: Cl₂Sr
Teplota varu: 1250 °C
Teplota tavenia: 873 °C
Hustota: 3,052
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011249
Číslo CAS: 10476-85-4
EINECS: 233-971-6
Merck Index: 14,8840