Tlačiť
Strontium chloride, anhydrous ≥95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
12202.36 12202.A3
12202.36EA 109.91 EUR
12202.36 12202.A3
Strontium chloride, anhydrous ≥95%
Strontium chloride
Purity: 95% CAS No.: 10476-85-4 Molecular Formula: SrCl2 Formula Weight: 158.53 Physical Form: Powder Density: 3.052 Refractive Index: 1.650 Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 873° Boiling Point: 1250° Merck Reference: 14,8840 MDL No.: MFCD00011249
Vzorec: Cl₂Sr
Teplota varu: 1250 °C
Teplota tavenia: 873 °C
Hustota: 3,052
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011249
Číslo CAS: 10476-85-4
EINECS: 233-971-6
Merck Index: 14,8840