Tlačiť
Chlorid hořečnatý, anhydrous ≥98%, high purity
Dodávateľ: VWR Chemicals
J364-100GEA 189.33 EUR
J364-100G J364-1KG J364-500G
Chlorid hořečnatý, anhydrous ≥98%, high purity
Chlorid hořečnatý
Vzorec: MgCl₂
Mw: 95.21
Teplota varu: 1412
Teplota tavenia: 715
Hustota: 2.32 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011106
Číslo CAS: 7786-30-3
EINECS: 232-094-6
Merck Index: 13,05684
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Insolubles <0.2%
Moisture (KF) <2 %
Purity >98%