Chlorid hořečnatý, ultra dry ≥99.99% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
|
Ampuled under argon
42850.06
42850.14
42850.22
42850.06EA
125.55
EUR
42850.06
42850.14
42850.22
Chlorid hořečnatý, ultra dry ≥99.99% (metals basis)
Chlorid hořečnatý
Purity: 99.99%
CAS No.: 7786-30-3
Molecular Formula: Cl2Mg
Formula Weight: 95.22
Physical Form: Powder, Ampouled under argon
Density: 2.32
Appearance: White to yellow
Odour: Odourless
Melting Point: 714°
Merck Reference: 14,5662
MDL No.: MFCD00011106
Vzorec:
MgCl₂ Teplota varu: 1412 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 714 °C Hustota: 2,32 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011106 Číslo CAS: 7786-30-3 EINECS: 232-094-6 Merck Index: 14,5662 |