Tlačiť
Chlorid vápenatý ≥94%, granules, GPR RECTAPUR® 2-5 mm, purified
Dodávateľ: VWR Chemicals
Varování
Synonymá: Chloro calcium, Calcium dichloride, CaCl2
22328.262EA 84.12 EUR
22328.262 22328.364
Chlorid vápenatý ≥94%, granules, GPR RECTAPUR® 2-5 mm, purified
Chlorid vápenatý
Vzorec: CaCl₂
Mw: 110.98
Teplota varu: 1600
Teplota tavenia: 772
Hustota: 2.174 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010903
Číslo CAS: 10043-52-4
EINECS: 233-140-8
REACH: 01-2119494219-28
Merck Index: 14,01659
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay Min. 94 %