Tlačiť
Chlorid vápenatý 90-98%, TECHNICAL
Dodávateľ: VWR Chemicals
Varování
22313.294EA 113.52 EUR
22313.294 22313.363 22313.460
Chlorid vápenatý 90-98%, TECHNICAL
Chlorid vápenatý
Vzorec: CaCl₂
Teplota varu: 1600 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 772 °C
Hustota: 2,174 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010903
Číslo CAS: 10043-52-4
EINECS: 233-140-8
REACH: 01-2119494219-28
Merck Index: 14,01659
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay 90 - 98 %