Tlačiť
Chlorid vápenatý, anhydrous, granulated 2-6 mm, Supelco®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: Chloro calcium, Calcium dichloride, CaCl2
MQ200
1.02391.1000 1.02391.5000
1.02391.1000EA 316.84 EUR
1.02391.1000 1.02391.5000
Chlorid vápenatý, anhydrous, granulated 2-6 mm, Supelco®
Chlorid vápenatý
Vzorec: CaCl₂
Mw: 110.98
Teplota varu: 1600
Teplota tavenia: 772
Hustota: 2.174 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010903
Číslo CAS: 10043-52-4
EINECS: 233-140-8
REACH: 01-2119494219-28
Merck Index: 14,01659