Tlačiť
Chlorid vápenatý, anhydrous, granulated 1-2 mm, Supelco®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.02379.1000 1.02379.5000
1.02379.1000EA 219.41 EUR
1.02379.1000 1.02379.5000
Chlorid vápenatý, anhydrous, granulated 1-2 mm, Supelco®
Chlorid vápenatý
Vzorec: CaCl₂
Teplota varu: 1600 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 772 °C
Hustota: 2,174 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010903
Číslo CAS: 10043-52-4
EINECS: 233-140-8
REACH: 01-2119494219-28
Merck Index: 14,01659