Tlačiť
Chlorid vápenatý, Supelco®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.02083.0250 1.02083.1000
1.02083.0250EA 506.62 EUR
1.02083.0250 1.02083.1000
Chlorid vápenatý, Supelco®
Chlorid vápenatý
Vzorec: CaCl₂
Teplota varu: 1600 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 772 °C
Hustota: 2,174 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010903
Číslo CAS: 10043-52-4
EINECS: 233-140-8
REACH: 01-2119494219-28
Merck Index: 14,01659
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility 740 g/l (20 °C)
Melting Point 772 °C
Molar Mass 110.98 g/mol
Boiling Point 1600 °C
Density 2.15 g/cm3 (20 °C)
pH 8 - 10 (100 g/l, H2O, 20 °C)