Tlačiť
Chlorid vápenatý, anhydrous ≥96% ACS
Dodávateľ: VWR Chemicals
Varování
1B1110-1KGEA 395.91 EUR
1B1110-1KG 1B1110-2.5KG 1B1110-500G
Chlorid vápenatý, anhydrous ≥96% ACS
Chlorid vápenatý
Vzorec: CaCl₂
Teplota varu: 1600 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 772 °C
Hustota: 2,174 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010903
Číslo CAS: 10043-52-4
EINECS: 233-140-8
REACH: 01-2119494219-28
Merck Index: 14,01659
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Purity >96%
Titrable Free Base ≤0.006 meq/g