Tlačiť
Chlorid vápenatý, anhydrous ≥96.0% ACS
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Packaged under argon.
89866.18 89866.30
89866.18EA 87.85 EUR
89866.18 89866.30
Chlorid vápenatý, anhydrous ≥96.0% ACS
Chlorid vápenatý
Purity: 96.0% min CAS No.: 10043-52-4 Molecular Formula: CaCl2 Formula Weight: 110.99 Physical Form: Powder, Packaged under argon Sensitivity: Hygroscopic Boiling Point: 1600° Merck Reference: 14,1659 MDL No.: MFCD00010903
Typical ionic halide, often used as a dessicant
Vzorec: CaCl₂
Teplota varu: >1600 °C
Teplota tavenia: 782 °C
Hustota: 2,174 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010903
Číslo CAS: 10043-52-4
EINECS: 233-140-8
REACH: 01-2119494219-28
Merck Index: 14,1659