Tlačiť
Chlorid vápenatý, ultra dry ≥99.99% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Scientific
Varování
Ampuled under argon
44280.09EA 335.58 EUR
44280.09 44280.18 44280.30
Chlorid vápenatý, ultra dry ≥99.99% (metals basis)
Chlorid vápenatý
Vzorec: CaCl₂
Mw: 110,98 g/mol
Teplota varu: >1600 °C
Teplota tavenia: 782 °C
Hustota: 2,15
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010903
Číslo CAS: 10043-52-4
EINECS: 233-140-8
REACH: 01-2119494219-28
Merck Index: 13,01660