Chlorid vápenatý, ultra dry ≥99.99% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Ampuled under argon
Purity: 99.99%
CAS No.: 10043-52-4
Molecular Formula: CaCl2
Formula Weight: 110.99
Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon
Density: 2.15
Appearance: White
Melting Point: 782°
Boiling Point:
Vzorec:
CaCl₂ Teplota varu: >1600 °C Teplota tavenia: 782 °C Hustota: 2,15 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00010903 Číslo CAS: 10043-52-4 EINECS: 233-140-8 REACH: 01-2119494219-28 Merck Index: 14,1659 |