Chlorid vápenatý, anhydrous ≥93%, porous
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
33327.36
33327.A3
33327.36EA
65.78
EUR
33327.36
33327.A3
Chlorid vápenatý, anhydrous ≥93%, porous
Chlorid vápenatý
Purity: 93%
CAS No.: 10043-52-4
Molecular Formula: CaCl2
Formula Weight: 110.99
Physical Form: -4 Mesh
Sensitivity: Hygroscopic
Boiling Point:
Vzorec:
CaCl₂ Teplota varu: >1600 °C Teplota tavenia: 782 °C Hustota: 2,174 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00010903 Číslo CAS: 10043-52-4 EINECS: 233-140-8 REACH: 01-2119494219-28 Merck Index: 14,1659 |