Tlačiť
Chlorid vápenatý, anhydrous 96%, powder, extra_pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Chloro calcium, Calcium dichloride, CaCl2
349610250 349615000 349610025 349610100
ACRO349610250EA 29.48 EUR
ACRO349610250 ACRO349615000 ACRO349610025 ACRO349610100
Chlorid vápenatý, anhydrous 96%, powder, extra_pure
Chlorid vápenatý
Vzorec: CaCl₂
Mw: 110.98
Teplota varu: >1600 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 782 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010903
Číslo CAS: 10043-52-4
EINECS: 233-140-8
REACH: 01-2119494219-28
Merck Index: 14,01659
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Powder
Titration Complexometric ≥93.0 %
Sulfate (SO4) ≤500 ppm
Barium (Ba) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Magnesium (Mg) ≤1000 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤50 ppm
Insoluble matter ≤0.1 % (in water)