Chlorid vápenatý, anhydrous 96%, powder, extra_pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
Chloro calcium, Calcium dichloride, CaCl2
349610250
349615000
349610025
349610100
ACRO349610250EA
29.48
EUR
ACRO349610250
ACRO349615000
ACRO349610025
ACRO349610100
Chlorid vápenatý, anhydrous 96%, powder, extra_pure
Chlorid vápenatý
Vzorec:
CaCl₂ Mw: 110.98 Teplota varu: >1600 °C (760 mmHg) Teplota tavenia: 782 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00010903 Číslo CAS: 10043-52-4 EINECS: 233-140-8 REACH: 01-2119494219-28 Merck Index: 14,01659 |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | White Powder |
Titration Complexometric | ≥93.0 % |
Sulfate (SO4) | ≤500 ppm |
Barium (Ba) | ≤200 ppm |
Iron (Fe) | ≤50 ppm |
Magnesium (Mg) | ≤1000 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤50 ppm |
Insoluble matter | ≤0.1 % (in water) |