Tlačiť
Metavanadičnan sodný, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Sodium vanadium trioxide
72060-100G 72060-25G 72060-500G
SIAL72060-100GEA 116.56 EUR
SIAL72060-100G SIAL72060-25G SIAL72060-500G
Metavanadičnan sodný, Sigma-Aldrich®
Metavanadičnan sodný
Vzorec: NaO₃V
Mw: 121.93
Teplota tavenia: 630
Hustota: 5.15 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011125
Číslo CAS: 13718-26-8
EINECS: 237-272-7
OSN: 3285
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,08849