Metavanadičnan sodný (≥38% V) ≥96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Sodium vanadium trioxide
11092.14
11092.30
11092.A1
11092.14EA
34.09
EUR
11092.14
11092.30
11092.A1
Metavanadičnan sodný (≥38% V) ≥96%
Metavanadičnan sodný
Purity: 96%
CAS No.: 13718-26-8
Molecular Formula: NaO3V
Formula Weight: 121.93
Physical Form: Chunks/Powder
Appearance: White to cream
Odour: Odourless
Melting Point: 630°
Merck Reference: 14,8700
UN No.: 3285
MDL No.: MFCD00011125
Vzorec:
NaO₃V Mw: 121.93 Teplota tavenia: 630 Hustota: 5.15 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011125 Číslo CAS: 13718-26-8 EINECS: 237-272-7 OSN: 3285 ADR: 6.1 III Merck Index: 12,08849 |