Tlačiť
Metavanadičnan sodný 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
269212500 269210010
ACRO269212500EA 187.32 EUR
ACRO269212500 ACRO269210010
Metavanadičnan sodný 96%
Metavanadičnan sodný
Vzorec: NaO₃V
Teplota tavenia: 630 °C
Hustota: 5,15 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011125
Číslo CAS: 13718-26-8
EINECS: 237-272-7
OSN: 3285
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,08849
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to yellow to light beige to light green Powder
Titration with Na2S2O3 ≥95 %