Lithium metavanadate ≥99.9% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
39358.18
39358.30
39358.18EA
129.16
EUR
39358.18
39358.30
Lithium metavanadate ≥99.9% (metals basis)
Lithium metavanadate
Purity: 99.9%
CAS No.: 15060-59-0
Molecular Formula: LiVO3
Formula Weight: 105.88
Physical Form: Powder
UN No.: 3285
MDL No.: MFCD00053997
Vzorec:
LiO₃V Teplota tavenia: 605 °C Hustota: 2,74 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00053997 Číslo CAS: 15060-59-0 EINECS: 239-124-7 OSN: 3285 ADR: 6.1,III |