Tlačiť
Lithium titanate
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Lithium titanium oxide, Lithium titanate, Lithium titanate (IV)
13411.18 13411.30
13411.18EA 127.78 EUR
13411.18 13411.30
Lithium titanate
Lithium titanate
CAS No.: 12031-82-2 Molecular Formula: Li2TiO3 Formula Weight: 109.78 Physical Form: Powder Odour: Odourless Melting Point: 1520-1564° MDL No.: MFCD00016181
Vzorec: Li₂O₃Ti
Mw: 109.76
Teplota tavenia: 1520…1564 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00016181
Číslo CAS: 12031-82-2
EINECS: 234-759-6