Tlačiť
Sodium tellurite(IV) ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Sodium tellurite, Disodium trioxotellurate
A15633.18 A15633.30
A15633.18EA 234.26 EUR
A15633.18 A15633.30
Sodium tellurite(IV) ≥97%
Sodium tellurite(IV)
Purity: 97% CAS No.: 10102-20-2 Molecular Formula: Na2O3Te Formula Weight: 221.58 Merck Reference: 14,8685 UN No.: 3284 MDL No.: MFCD00036141
Vzorec: Na₂O₃Te
Teplota tavenia: 710 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00036141
Číslo CAS: 10102-20-2
EINECS: 233-268-4
OSN: 3284
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,8685