Tlačiť
Sodium tellurite(IV) ≥99.5% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Sodium tellurite, Disodium trioxotellurate
41778.09 41778.18
41778.09EA 100.28 EUR
41778.09 41778.18
Sodium tellurite(IV) ≥99.5% (metals basis)
Sodium tellurite(IV)
Purity: 99.5% CAS No.: 10102-20-2 Molecular Formula: Na2O3Te Formula Weight: 221.58 Physical Form: -100 Mesh Powder Appearance: White Solubility: Soluble in water Merck Reference: 14,8685 UN No.: 3284 MDL No.: MFCD00036141
Vzorec: Na₂O₃Te
Teplota tavenia: 710 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00036141
Číslo CAS: 10102-20-2
EINECS: 233-268-4
OSN: 3284
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,8685