Hexafluorkřemičitan sodný ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
69106.A3
69106.36
69106.A3EA
191.07
EUR
69106.A3
69106.36
Hexafluorkřemičitan sodný ≥99%
Hexafluorkřemičitan sodný
Purity: 99+%
CAS No.: 16893-85-9
Molecular Formula: F6Na2Si
Formula Weight: 188.06
Physical Form: Crystalline
Density: 2.679
Refractive Index: 1.310
Appearance: White
Melting Point: dec.
Solubility: Slightly soluble in water. Solubility increases with temperature. Insoluble in alcohol
Merck Reference: 14,8624
UN No.: 2674
MDL No.: MFCD00003491
Vzorec:
F₆Na₂Si Mw: 188.06 Teplota tavenia: Dec. Hustota: 2.679 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003491 Číslo CAS: 16893-85-9 EINECS: 240-934-8 OSN: 2674 ADR: 6.1 III Merck Index: 12,08769 |